Gimeracil ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Chloro-4-hydroxypyridin-2(1H)-one, 5-Chloro-4-hydroxy-2(1H)-pyridinone, 5-Chloro-2,4-pyridinediol, 5-Chloro-2,4-dihydroxypyridine
C2243-1G C2243-5G
TCIAC2243-1GEA 78.1 EUR InStock
TCIAC2243-1G TCIAC2243-5G
Gimeracil ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Gimeracil
Formule: C₅H₄ClNO₂
MW: 145,54 g/mol
Point de fusion: 274°C
Numéro MDL: MFCD08458352
Numéro CAS: 103766-25-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité