Cloxacillin sodium salt monohydrate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
C2244-1G C2244-5G
TCIAC2244-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAC2244-1G TCIAC2244-5G
Cloxacillin sodium salt monohydrate ≥98.0% (par HPLC)
Cloxacillin sodium salt monohydrate
Formule: C₁₉H₁₈ClN₃O₅S
MW: 457,86 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00150735
Numéro CAS: 7081-44-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +160 to +169 deg (C=1, H2O) (calcd.on anh.substance)
Water 3.0 to 5.3 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité