Carbonyl(dihydrido)tris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Fournisseur: TCI
Attention
C2251-1G C2251-250MG
TCIAC2251-1GEA 152 EUR InStock
TCIAC2251-1G TCIAC2251-250MG
Carbonyl(dihydrido)tris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Carbonyl(dihydrido)tris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Formule: C₅₅H₄₇OP₃Ru
MW: 917,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015870
Numéro CAS: 25360-32-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 69.8 to 73.4 %
Functionality test to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité