Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
C2253-100MG C2253-500MG
TCIAC2253-100MGEA 157 EUR InStock
TCIAC2253-100MG TCIAC2253-500MG
Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer
Formule: C₃₂H₅₆Cl₂Rh₂
MW: 717,51 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00013287
Numéro CAS: 12279-09-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité