Clindamycin phosphate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Clindamycin 2-Dihydrogen Phosphate, (2R,3R,4S,5R,6R)-6-((1S,2S)-2-Chloro-1-((2S,4R)-1-methyl-4-propylpyrrolidine-2-carboxamido)propyl)-4,5-dihydroxy-2-(methylthio)tetrahydro-2H-pyran-3-yl dihydrogen phosphate
C2257-25G C2257-5G
TCIAC2257-25GEA 165 EUR InStock
TCIAC2257-25G TCIAC2257-5G
Clindamycin phosphate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Clindamycin phosphate
Formule: C₁₈H₃₄ClN₂O₈PS
MW: 504,96 g/mol
Point de fusion: 114°C
Numéro MDL: MFCD07793328
Numéro CAS: 24729-96-2
EINECS: 246-433-0
Merck Index: 14,02356
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +115.0 to +130.0 deg (C=1, H2O) (calcd.on anh.substance)
Water max. 6.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité