Chlorothiazide ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 6-Chloro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulphonamide 1,1-Dioxide
C2259-25G C2259-5G
TCIAC2259-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAC2259-25G TCIAC2259-5G
Chlorothiazide ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Chlorothiazide
Formule: C₇H₆ClN₃O₄S₂
MW: 295,71 g/mol
Point de fusion: 348°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00058576
Numéro CAS: 58-94-6
EINECS: 200-404-9
Merck Index: 14,02168
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité