Carvedilol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
C2260-25G C2260-5G
TCIAC2260-25GEA 351 EUR InStock
TCIAC2260-25G TCIAC2260-5G
Carvedilol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Carvedilol
Formule: C₂₄H₂₆N₂O₄
Numéro MDL: MFCD00864692
Numéro CAS: 72956-09-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,01873
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89cd7bf623930b02fa6f9e363654898b8797ff30&vid=89cd7bf623930b02fa6f9e363654898b8797ff30&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité