1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
C2262-1G C2262-5G
TCIAC2262-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAC2262-1G TCIAC2262-5G
1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic dianhydride
Formule: C₈H₄O₆
MW: 196,11 g/mol
Point de fusion: 285°C
Numéro MDL: MFCD00004944
Numéro CAS: 4415-87-6
EINECS: 224-577-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Anilide Method) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité