(R)-4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (R)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, (R)-(+)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
C2265-25G C2265-5G
TCIAC2265-25GEA 196 EUR InStock
TCIAC2265-25G TCIAC2265-5G
(R)-4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane ≥98.0% (par GC)
(R)-4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
Formule: C₆H₁₁ClO₂
MW: 150,60 g/mol
Point d'ébullition: 63°C
Point d'éclair: 51°C
Numéro MDL: MFCD00273371
Numéro CAS: 57044-24-3
ONU: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9dc789532361523efbcfcbb814e9e288c57eb8f3&vid=9dc789532361523efbcfcbb814e9e288c57eb8f3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +40.0 to +48.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité