2-Chloro-N-méthoxy-N-méthylacétamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 2-Chloro-N-methylacetohydroxamate
C2272-25G C2272-5G
TCIAC2272-25GEA 153 EUR InStock
TCIAC2272-25G TCIAC2272-5G
2-Chloro-N-méthoxy-N-méthylacétamide ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-N-méthoxy-N-méthylacétamide
Formule: C₄H₈ClNO₂
MW: 137,56 g/mol
Point d'ébullition: 95°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00134232
Numéro CAS: 67442-07-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité