4-Chloroquinoléine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2284-1G C2284-5G
TCIAC2284-1GEA 47.3 EUR InStock
TCIAC2284-1G TCIAC2284-5G
4-Chloroquinoléine ≥97.0% (par GC)
4-Chloroquinoléine
Formule: C₉H₆ClN
Point d'ébullition: 261°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006773
Numéro CAS: 611-35-8
EINECS: 210-267-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df5ba2139acca291b0f9d1224c81e7ecf9e2fd8a&vid=df5ba2139acca291b0f9d1224c81e7ecf9e2fd8a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité