2-Chloroquinoline-3-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2289-1G C2289-5G
TCIAC2289-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAC2289-1G TCIAC2289-5G
2-Chloroquinoline-3-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
2-Chloroquinoline-3-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₆ClNO
Numéro MDL: MFCD00130079
Numéro CAS: 73568-25-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité