Chloroquine diphosphate salt ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2301-25G C2301-500G C2301-100G
TCIAC2301-25GEA 47.3 EUR InStock
TCIAC2301-25G TCIAC2301-500G TCIAC2301-100G
Chloroquine diphosphate salt ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Chloroquine diphosphate salt
Formule: C₁₈H₂₆ClN₃
Point de fusion: 199°C
Numéro MDL: MFCD00069852
Numéro CAS: 50-63-5
EINECS: 200-055-2
Merck Index: 14,02163
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité