Copper(I)-2-thiophenecarboxylate
Fournisseur: TCI
Attention
C2312-1G C2312-5G
TCIAC2312-1GEA 33 EUR InStock
TCIAC2312-1G TCIAC2312-5G
Copper(I)-2-thiophenecarboxylate
Copper(I)-2-thiophenecarboxylate
Formule: C₅H₃CuO₂S
MW: 190,68 g/mol
Numéro MDL: MFCD02183524
Numéro CAS: 68986-76-5
Merck Index: 14,02521
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystaline
Content (Copper) 30.0 to 40.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité