cis-1,2-Cyclohexanedimethanol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C2318-1G C2318-5G
TCIAC2318-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAC2318-1G TCIAC2318-5G
cis-1,2-Cyclohexanedimethanol ≥97.0% (par GC)
cis-1,2-Cyclohexanedimethanol
Formule: C₈H₁₆O₂
Point d'ébullition: 112°C
Numéro MDL: MFCD00062987
Numéro CAS: 15753-50-1
EINECS: 239-843-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 38.0 to 43.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité