trans-1,4-Cyclohexanediol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: trans-Cyclohexane-1,4-diol, trans-1,4-Dihydroxycyclohexane
C2320-1G C2320-5G
TCIAC2320-1GEA 104 EUR InStock
TCIAC2320-1G TCIAC2320-5G
trans-1,4-Cyclohexanediol ≥97.0% (par GC)
trans-1,4-Cyclohexanediol
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063612
Numéro CAS: 6995-79-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0919bc9d10a52895828a90093ac860dd9cefec37&vid=0919bc9d10a52895828a90093ac860dd9cefec37&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 138.0 to 143.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité