cis-1,3-Cyclohexanediol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: cis-1,3-Dihydroxycyclohexane
C2322-1G C2322-5G
TCIAC2322-1GEA 645 EUR InStock
TCIAC2322-1G TCIAC2322-5G
cis-1,3-Cyclohexanediol ≥98.0% (par GC)
cis-1,3-Cyclohexanediol
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Numéro CAS: 823-18-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité