1,3,5-Cyclohexanetricarbonitrile (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,3,5-Tricyanocyclohexane
C2327-1G C2327-5G
TCIAC2327-1GEA 124 EUR InStock
TCIAC2327-1G TCIAC2327-5G
1,3,5-Cyclohexanetricarbonitrile (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
1,3,5-Cyclohexanetricarbonitrile (cis and trans mixture)
Formule: C₉H₉N₃
MW: 159,19 g/mol
Point d'ébullition: 200°C
Numéro MDL: MFCD08276327
Numéro CAS: 183582-92-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité