7-Chloro-6-nitro-4-hydroxyquinazoline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 7-Chloro-6-nitroquinazolin-4(3H)-one, 7-Chloro-6-nitro-4(3H)-quinazolinone, 7-Chloro-6-nitro-4-quinazolinol, 7-Chloro-6-nitro-4-quinazolinone
C2332-5G C2332-25G
TCIAC2332-5GEA 59.4 EUR InStock
TCIAC2332-5G TCIAC2332-25G
7-Chloro-6-nitro-4-hydroxyquinazoline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
7-Chloro-6-nitro-4-hydroxyquinazoline
Formule: C₈H₄ClN₃O₃
MW: 225,59 g/mol
Point de fusion: 303°C
Numéro MDL: MFCD09388771
Numéro CAS: 53449-14-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1edfde80af6a6283ec9f3deaea120ec9674e5ac3&vid=1edfde80af6a6283ec9f3deaea120ec9674e5ac3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité