N-Carbobenzoxy-L-valine succinimidyl ester ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: N-Benzyloxycarbonyl-L-valine N-succinimidyl esterN-Cbz-L-valine Succinimidyl Ester(S)-2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-3-methylbutanoateZ-Val-OSu
TCIAC2334-5GEA 55 EUR InStock
TCIAC2334-5G
N-Carbobenzoxy-L-valine succinimidyl ester ≥98.0% (par HPLC)
N-Carbobenzoxy-L-valine succinimidyl ester
Formule: C₁₇H₂₀N₂O₆
MW: 348,36 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00053547
Numéro CAS: 3496-11-5
EINECS: 222-493-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -23.0 to -26.0 deg (C=1, Dioxane)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité