Cyclopropanecarboxamidine hydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cyclopropanecarboximidamide Hydrochloride
C2344-1G C2344-5G
TCIAC2344-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC2344-1G TCIAC2344-5G
Cyclopropanecarboxamidine hydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)
Cyclopropanecarboxamidine hydrochloride
Formule: C₄H₈N₂
MW: 120,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00053010
Numéro CAS: 57297-29-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité