Chloro[(1,3-dimesitylimidazol-2-ylidene)(N,N-dimethylbenzylamine)palladium(II)] ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: SingaCycle(TM)-E1
C2347-1G C2347-200MG C2347-5G
TCIAC2347-1GEA 181 EUR InStock
TCIAC2347-1G TCIAC2347-200MG TCIAC2347-5G
Chloro[(1,3-dimesitylimidazol-2-ylidene)(N,N-dimethylbenzylamine)palladium(II)] ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chloro[(1,3-dimesitylimidazol-2-ylidene)(N,N-dimethylbenzylamine)palladium(II)]
This product is unavailable in the U.S.
Formule: C₃₀H₃₆ClN₃Pd
MW: 580,51 g/mol
Numéro CAS: 1058661-78-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Purity (Chelometric back titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité