Cyclohexyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
C2363-25G C2363-5G
TCIAC2363-25GEA 132 EUR InStock
TCIAC2363-25G TCIAC2363-5G
Cyclohexyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par HPLC)
Cyclohexyl-p-toluenesulphonate
Formule: C₁₃H₁₈O₃S
Numéro MDL: MFCD00014291
Numéro CAS: 953-91-3
EINECS: 213-468-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité