Acide 4-oxo-4H-chromène-3-carboxylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2367-1G C2367-5G
TCIAC2367-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAC2367-1G TCIAC2367-5G
Acide 4-oxo-4H-chromène-3-carboxylique ≥98.0% (par GC)
Acide 4-oxo-4H-chromène-3-carboxylique
Formule: C₁₀H₆O₄
MW: 190,15 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00017338
Numéro CAS: 39079-62-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b1267a96036130eb99e51406302a4a16f967822&vid=5b1267a96036130eb99e51406302a4a16f967822&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 198.0 to 203.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité