6-Chloro-3-hydroxypyridazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2377-5G C2377-25G
TCIAC2377-5GEA 57.2 EUR InStock
TCIAC2377-5G TCIAC2377-25G
6-Chloro-3-hydroxypyridazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Chloro-3-hydroxypyridazine
Formule: C₄H₃ClN₂O
Numéro MDL: MFCD00233955
Numéro CAS: 19064-67-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 144.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité