6-Chloro-2-benzoxazolinone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2378-25G C2378-5G
TCIAC2378-25GEA 182 EUR InStock
TCIAC2378-25G TCIAC2378-5G
6-Chloro-2-benzoxazolinone ≥98.0% (par GC)
6-Chloro-2-benzoxazolinone
Formule: C₇H₄ClNO₂
MW: 169,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00463914
Numéro CAS: 19932-84-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 193.0 to 197.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité