ɑ-Cyclohexyl-DL-mandelic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: α-Cyclohexyl-DL-mandelic acid, α-Cyclohexylmandelic acid, 2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetic acid
C2393-25G C2393-5G
TCIAC2393-25GEA 197 EUR InStock
TCIAC2393-25G TCIAC2393-5G
ɑ-Cyclohexyl-DL-mandelic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
alpha-Cyclohexyl-DL-mandelic acid
Formule: C₁₄H₁₈O₃
MW: 234,30 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Numéro MDL: MFCD00194543
Numéro CAS: 4335-77-7
EINECS: 224-380-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité