Chitosan, 20-100 mPa.s (0.5% in 0.5% Acetic acid, 20 °C)
Fournisseur: TCI
C2396-100G C2396-25G
TCIAC2396-100GEA 59.4 EUR InStock
TCIAC2396-100G TCIAC2396-25G
Chitosan, 20-100 mPa.s (0.5% in 0.5% Acetic acid, 20 °C)
Chitosan
Numéro MDL: MFCD00161512
Numéro CAS: 9012-76-4
EINECS: 222-311-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Deacetylation value min. 80.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 12.0 %
Viscosity 20 to 100mPa-s (0.5% in 0.5%Acetic acid soln., 20deg-C) (after drying)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité