6-Cyano-9-(diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one ≥95.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
C2404-200MG C2404-1G
TCIAC2404-200MGEA 152 EUR InStock
TCIAC2404-200MG TCIAC2404-1G
6-Cyano-9-(diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one ≥95.0% (par HPLC, azote total)
6-Cyano-9-(diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one
Formule: C₂₁H₁₇N₃O₂
MW: 343,39 g/mol
Numéro CAS: 128119-95-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité