Copper(II) tetrafluoroborate ∼45% dans l'eau
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAC2410-500GEA 37.4 EUR InStock
TCIAC2410-500G
Copper(II) tetrafluoroborate ∼45% dans l'eau
Copper(II) tetrafluoroborate
Formule: B₂CuF₈
MW: 237,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016054
Numéro CAS: 38465-60-0
EINECS: 253-959-4
ONU: 3264
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue to Dark blue clear liquid
Concentration (Chelometric Method) 45.0 to 50.0 w/w%
Water 50.0 to 55.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité