Acide 8-aminocaprylique 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
226830010 226830050
ACRO226830010EA 51.5 EUR InStock
ACRO226830010 ACRO226830050
Acide 8-aminocaprylique 99+%
8-Aminocaprylic acid
Formule: C₈H₁₇NO₂
Point d'ébullition: 289 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 194…196 °C
Densité: 1,221 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008245
Numéro CAS: 1002-57-9
EINECS: 213-687-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité