1,2,4,5-Cyclohexanetetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: HPMDA, 1,2,4,5-Cyclohexanetetracarboxylic Dianhydride
C2419-25G C2419-5G
TCIAC2419-25GEA 209 EUR InStock
TCIAC2419-25G TCIAC2419-5G
1,2,4,5-Cyclohexanetetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,2,4,5-Cyclohexanetetracarboxylic dianhydride
Formule: C₁₀H₈O₆
MW: 224,17 g/mol
Point de fusion: 240°C
Numéro MDL: MFCD13704912
Numéro CAS: 2754-41-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Anilin Method) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité