Acide 4-[(2-chloroéthyl)sulfonyl]butanoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2428-25G C2428-5G
TCIAC2428-25GEA 145 EUR InStock
TCIAC2428-25G TCIAC2428-5G
Acide 4-[(2-chloroéthyl)sulfonyl]butanoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-[(2-chloroéthyl)sulfonyl]butanoïque
Formule: C₆H₁₁ClO₄S
MW: 214,66 g/mol
Numéro CAS: 121315-24-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité