5-Chloro-2-thiophenesulphonamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2441-1G C2441-5G
TCIAC2441-1GEA 44 EUR InStock
TCIAC2441-1G TCIAC2441-5G
5-Chloro-2-thiophenesulphonamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Chloro-2-thiophenesulphonamide
Formule: C₄H₄ClNO₂S₂
MW: 197,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052584
Numéro CAS: 53595-66-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité