Cyclohexylmethyl acetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Acetic Acid Cyclohexylmethyl Ester
C2443-25G C2443-5G
TCIAC2443-25GEA 260 EUR InStock
TCIAC2443-25G TCIAC2443-5G
Cyclohexylmethyl acetate ≥98.0% (par GC)
Cyclohexylmethyl acetate
Formule: C₉H₁₆O₂
MW: 156,23 g/mol
Point d'ébullition: 183°C
Numéro CAS: 937-55-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité