Violet cristallisé pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Violet Base 3Violet de gentianeCI 42555Chlorure de 4-[4,4'-bis(diméthylamino) benzhydrylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-llidène]diméthylammonium
TCIAC2460-5GEA 25.3 EUR InStock
TCIAC2460-5G
Violet cristallisé pour recherche biochimique
Violet cristallisé
Formule: C₂₅H₃₀ClN₃
MW: 407,99 g/mol
Point de fusion: 211°C
Numéro MDL: MFCD00011750
Numéro CAS: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,04395
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Absorbance min. 0.300 (2mg/L, 588.0 to 592.0 nm) (calcd.on dried substance)
Cell staining test to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité