2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2467-1G C2467-5G
TCIAC2467-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAC2467-1G TCIAC2467-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₅H₂ClF₃N₂
Point d'ébullition: 60°C
Point d'éclair: 49°C
Numéro MDL: MFCD00115111
Numéro CAS: 33034-67-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité