Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Carboxyfluorescein ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAC2478-100MGEA 97.9 EUR InStock
TCIAC2478-100MG
6-Carboxyfluorescein ≥97.0% (par HPLC)
6-Carboxyfluorescein


Formule: C₂₁H₁₂O₇
MW: 376,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036873
Numéro CAS: 3301-79-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 10.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité