Chlorpromazine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Chloro-10-[3-(dimethylamino)-1-propyl]phenothiazine Hydrochloride
C2481-25G C2481-5G
TCIAC2481-25GEA 116 EUR InStock
TCIAC2481-25G TCIAC2481-5G
Chlorpromazine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Chlorpromazine hydrochloride
Formule: C₁₇H₁₉ClN₂S
MW: 355,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012654
Numéro CAS: 69-09-0
EINECS: 200-701-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,02185
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 195.0 to 199.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité