Z-Hyp-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Benzyloxycarbonyl-4-hydroxy-L-proline, Z-L-4-Hydroxyproline, trans-N-Cbz-4-hydroxy-L-proline, (2S,4R)-1-((Benzyloxy)carbonyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, N-Cbz-Hydroxy-L-Proline
C2506-5G C2506-25G
TCIAC2506-5GEA 33 EUR InStock
TCIAC2506-5G TCIAC2506-25G
Z-Hyp-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Z-Hyp-OH
Formule: C₁₃H₁₅NO₅
MW: 265,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037329
Numéro CAS: 13504-85-3
EINECS: 236-831-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -53.0 to -56.0 deg (C=2、EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité