Ciprofloxacin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic Acid
C2510-25G C2510-5G
TCIAC2510-25GEA 95.7 EUR InStock
TCIAC2510-25G TCIAC2510-5G
Ciprofloxacin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Ciprofloxacin
Formule: C₁₇H₁₈FN₃O₃
MW: 331,35 g/mol
Point de fusion: 265°C
Numéro MDL: MFCD00185755
Numéro CAS: 85721-33-1
Merck Index: 14,02314
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité