Acide 3-chloro-2,4-difluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2517-5G C2517-25G
TCIAC2517-5GEA 85.8 EUR InStock
TCIAC2517-5G TCIAC2517-25G
Acide 3-chloro-2,4-difluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-chloro-2,4-difluorobenzoïque
Formule: C₇H₃ClF₂O₂
MW: 192,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631387
Numéro CAS: 154257-75-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité