4-Carboxy-3-chlorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Carboxy-3-chlorobenzeneboronic acid
C2523-1G C2523-5G
TCIAC2523-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAC2523-1G TCIAC2523-5G
4-Carboxy-3-chlorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Carboxy-3-chlorophenylboronic acid
Formule: C₇H₆BClO₄
MW: 200,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD06656268
Numéro CAS: 136496-72-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité