L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
4-Chlorophenyl chloroformate 98,0 GC, T
Fournisseur: TCI
Danger
C2545-5G C2545-1G
TCIAC2545-5GEA 72.6 EUR InStock
TCIAC2545-5G TCIAC2545-1G
4-Chlorophenyl chloroformate 98,0 GC, T
4-Chlorophenyl chloroformate
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
Point d'ébullition: 102°C
Point d'éclair: 103°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000638
Numéro CAS: 7693-45-0
ONU: 3277
ADR: 6.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité