Clozapine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C2547-1G C2547-100MG
TCIAC2547-1GEA 248 EUR InStock
TCIAC2547-1G TCIAC2547-100MG
Clozapine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Clozapine
Formule: C₁₈H₁₉ClN₄
Numéro MDL: MFCD00153785
Numéro CAS: 5786-21-0
EINECS: 227-313-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02423
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 183.0 to 187.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité