5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2549-1G C2549-5G
TCIAC2549-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAC2549-1G TCIAC2549-5G
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid
Formule: C₆H₅ClN₂O₂S
MW: 204,6300 g/mol
Point de fusion: 170°C
Numéro MDL: MFCD00173907
Numéro CAS: 61727-33-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité