Chloridazon ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2554-1G C2554-5G
TCIAC2554-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAC2554-1G TCIAC2554-5G
Chloridazon ≥98.0% (par GC)
Chloridazon
Formule: C₁₀H₈ClN₃O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02668021
Numéro CAS: 1698-60-8
EINECS: 216-920-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 206.0 to 210.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité