N-Cbz-4-piperidinecarboxylic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Benzyloxycarbonyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-Benzyloxycarbonylisonipecotic acid, 1-Carbobenzoxy-4-piperidinecarboxylic acid, 1-Cbz-isonipecotic acid, 1-Carbobenzoxyisonipecotic acid, 1-Cbz-4-piperidinecarboxylic acid, N-Cbz-4-Piperidinecarboxylic acid
C2563-5G C2563-25G C2563-1G
TCIAC2563-5GEA 135 EUR InStock
TCIAC2563-5G TCIAC2563-25G TCIAC2563-1G
N-Cbz-4-piperidinecarboxylic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
N-Cbz-4-piperidinecarboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₇NO₄
MW: 263,2900 g/mol
Numéro MDL: MFCD01568759
Numéro CAS: 10314-98-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efcc66dffa16f99443ab83b49c7d019bab69bbaa&vid=efcc66dffa16f99443ab83b49c7d019bab69bbaa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité