(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-2-phenylacetic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Z-L-2-phenylglycine, (S)-2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-2-phenylacetic acid, N-Benzyloxycarbonyl-L-phenylglycine, Z-Phg-OH
C2567-1G C2567-5G
TCIAC2567-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAC2567-1G TCIAC2567-5G
(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-2-phenylacetic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-2-phenylacetic acid
Formule: C₁₆H₁₅NO₄
MW: 285,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077033
Numéro CAS: 53990-33-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +114 to +118 deg (C=1, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité