4-Carbamoylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
C2570-1G C2570-5G
TCIAC2570-1GEA 56.1 EUR InStock
TCIAC2570-1G TCIAC2570-5G
4-Carbamoylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Carbamoylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BNO₃
Point de fusion: 234°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03411940
Numéro CAS: 123088-59-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité